安全性情報
807842
Sigma-Aldrich
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
分子量:
63.55
UNSPSCコード:
12141711
NACRES:
NA.23
形状
nanowires
品質水準
濃度
~5 mg/mL (in IPA)
直径× L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807842-25ML:4548173984766
807842-VAR:
807842-BULK:
807842-25ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)