Merck
806765
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~2 nm
別名:
二酸化ケイ素, Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
品質水準
フォーム
mesoporous
powder
粒径
3 μm
ポアサイズ
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806765-VAR:
806765-BULK:
806765-1G:4548173953632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Silica monodisperse, non-porous, 750 nm
Sigma-Aldrich
904406
Silica
Silica nanoparticles, mesoporous, 200 nm particle size, pore size 4 nm
Sigma-Aldrich
748161
Silica
Silica monodisperse, non-porous, 50 μm
Sigma-Aldrich
904384
Silica
Silica monodisperse, non-porous, 20 μm
Sigma-Aldrich
904376
Silica
Silica mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~4 nm
Sigma-Aldrich
806889
Silica
シリカ mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
Sigma-Aldrich
900783
シリカ
Silica monodisperse, non-porous, 10 μm
Sigma-Aldrich
904368
Silica
Silica monodisperse, non-porous, 2.0 μm
Sigma-Aldrich
904465
Silica
シリカ mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, amine functionalized
Sigma-Aldrich
900769
シリカ
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Si-Han Wu et al.
Chemical Society reviews, 42(9), 3862-3875 (2013-02-14)
Good control of the morphology, particle size, uniformity and dispersity of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) is of increasing importance to their use in catalyst, adsorption, polymer filler, optical devices, bio-imaging, drug delivery, and biomedical applications. This review discusses different synthesis
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
資料
Mesoporous Silica and their Applications
メソポーラスシリカとその応用