Merck
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
別名:
Gelatin type B modified with thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
mp
40-46 °C
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
806749-500MG:
806749-VAR:
806749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)