Merck
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
別名:
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
flakes
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
806730-500MG:
806730-VAR:
806730-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)