Merck
803146
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
Cortisol-2,3,4-13C3 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C18H30O5
分子量:
365.44
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C1)=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-KKPOWBTRSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Xiaoyun Wu et al.
Cytotherapy, 22(7), 377-387 (2020-05-23)
The use of animal serum in culture medium brings safety concerns and batch-to-batch variability, and thus may restrict the clinical use of ex vivo expanded mesenchymal stromal cells (MSCs). Clinically compliant MSCs should be developed in adherence to serum-free, xeno-free