Merck
802913
Sigma-Aldrich
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D6H38O3
分子量:
422.67
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CC[C@H](O)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI Key
FCKJYANJHNLEEP-PRFFRHJRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated metabolite of vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
アプリケーション
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
包装
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802913-1ML-PW:
802913-BULK:
802913-VAR:
802913-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)