Merck
802778
Sigma-Aldrich
アクイヴィオン(アクイビオン)® E98-15S
membrane sheet, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 150 μm
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H, テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(3-オキシ-4-ペンテンスルホン酸)コポリマー、エタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CF2CF(OCF2CF2SO3H)]m[CF2CF2]n
CAS番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
membrane sheet
含みます
CF3 polymer chain ends as stabilizer
L × W ×厚み
31 cm × 31 cm × 150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクイビオン® PFSAイオノマー膜は、Solvay Specialty Polymersが工業的に生産したテトラフルオロエチレンとフッ化スルホニルビニルエーテル(SFVE、 F2C=CF-O-(CF2)2-SO2F)の短側鎖(SSC)コポリマーをベースとする溶融押出成型法で製造されたフィルムです。フィルムの加水分解により、パーフルオロポリマーのスルホン酸基SO3Hが有効となります。
アプリケーション
アクイビオン® PFSA膜は、固体高分子形燃料電池、電気脱イオン装置、オゾン発生器、水電解装置、水素分離・圧縮装置、レドックス・フロー電池などの電気化学的用途の他、浸透気化装置やガス加湿システムに用いられています。
法的情報
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802778-VAR:
802778-BULK:
802778-1EA-PW:
802778-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.
Advances in the electrochemical conversion of water to and from hydrogen and oxygen have principally been achieved through the development of new materials and by understanding the mechanisms of the degradation of proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) during operation.