Merck
798754
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-α-MIDA-boryl aldehyde
別名:
MIDA071, Cyclohexyl(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)acetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20BNO5
CAS番号:
分子量:
281.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
品質水準
フォーム
powder
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
UKMSPFKCLXGRMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
798754-BULK:
798754-VAR:
798754-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)