Merck
797596
Sigma-Aldrich
2-Boc-7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO4
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
crystals
官能基
ether
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-15-11/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
KMHUVVBPRISZRL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
797596-VAR:
797596-100MG:
797596-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.