Merck
797499
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-6-トシル-1,6-ジアザスピロ[3.3]ヘプタン-3-オール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O3S
CAS番号:
分子量:
358.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
官能基
hydroxyl
phenyl
sulfonamide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1CN(CC2=CC=CC=C2)C13CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)C3
InChI
1S/C19H22N2O3S/c1-15-7-9-17(10-8-15)25(23,24)21-13-19(14-21)18(22)12-20(19)11-16-5-3-2-4-6-16/h2-10,18,22H,11-14H2,1H3
InChI Key
LGWSZRHTXSQOOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
スピロ環ビルディングブロックは、Carreiraらが開発した一連の高度なアンギュラー型[3.3]ヘプタンの一部です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.