Merck
797413
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19NO5
CAS番号:
分子量:
257.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CO2)C(O)=O)C1)=O
InChI
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-17-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
YQIOAEQQZQISNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.