Merck
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
官能基
amine
SMILES記法
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI Key
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
796638-VAR:
796638-BULK:
796638-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)