官能基
carboxylic acid
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CC(O)=O)CO2)C1)=O
InChI
1S/C13H21NO5/c1-12(2,3)19-11(17)14-7-13(8-14)5-9(6-18-13)4-10(15)16/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
LTMIADFDXMGGRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
スピロ環ビルディングブロックは、カレイラらにより初めて合成されました。これにより、化学スペースの新しい領域に、さらに多様化する簡単な官能基ハンドルが提供されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.