特徴
generation 2
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>400 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]Cl)C=CC=C2.P([C@]34C[C@@H](C[C@@H](C4)C5)C[C@@H]5C3)([C@@]6(C[C@@H](C7)C8)C[C@H]7C[C@H]8C6)C9=CC=CC=C9N%10CCOCC%10
InChI
1S/C30H42NOP.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-4,21-26H,5-20H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
VEFSMOMAMGQMLF-UHFFFAOYSA-M
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792349-2G:
792349-BULK:
792349-500MG:
792349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)