Merck
790982
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH3I
分子量:
142.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solution
含みます
copper as stabilizer
濃度
2 M in tert-butyl methyl ether
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChI Key
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-27.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-33 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790982-VAR:
790982-1G:
790982-5G:
790982-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)