Merck
790575
Sigma-Aldrich
(2-Boc-amino)ethyl methacrylate
99% (GC)
別名:
2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid 2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]ethyl ester, BOC protected aminoethyl methacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO4
CAS番号:
分子量:
229.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (GC)
フォーム
solid
mp
78-84 °C
SMILES記法
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
InChI Key
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
The methacrylate can be polymerized to generate a polymer with pendant amine functionality. The protecting group, BOC, is usually removed with acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790575-VAR:
790575-1G:
790575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
790575-1G4061826176450