Merck
790214
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
L-lactide:glycolide 5:95, viscosity ≥ 1.1 dL/g
別名:
PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H4O2)m(C2H2O2)n
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
granular
原料比
lactide:glycolide 5:95
劣化の時間枠
<4 months
粘度
1.1 dL/g ((0.1% (w/v) in HFIP, 25 °C))
転移温度
Tm 195 °C
溶解性
soluble (fluorinated sovents)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This biodegradable PLGA has improved processing over the PLGA achieved using a feed ratio of 10:90 lactide to glycolide for use in multifilament, microfilament, textiles, and molded articles.
その他情報
Strength Loss: 2-3 weeks depending on construct
Mass Loss: 3-4 months depending on construct
Mechanical Properties:Molded Article (ASTM Type V Tensile Bar)
Yield Point: 421.1 N
Modulus: 2632 MPa
Elongation at break: 4.3 %
Yield Stress: 78.8 MPa
Melt Flow Index: 10.04 g/10 minutes (230 °C with 2160 g weight applied)
法的情報
Product of Poly-Med, Inc., MAXPRENE® is a registered trademark of Poly-Med, Inc.
Max-Prene is a registered trademark of Poly-Med, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
790214-BULK:
790214-VAR:
790214-5G:
790214-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.