78600
フェニルグリオキサール 一水和物
crystallized, ≥97.0% (GC)
別名:
α-Oxobenzeneacetaldehyde, 1-Phenyl-1,2-ethanedione, 1-Phenylglyoxal, 2-Oxo-2-phenylacetaldehyde, 2-Oxo-2-phenylethanal, 2-Phenyl-2-oxoacetaldehyde, Benzoylcarboxaldehyde, Benzoylformaldehyde
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
品質
crystallized
不純物
≤1% phenylglyoxylic acid
mp
~76 °C
官能基
aldehyde
ketone
phenyl
SMILES記法
O.O=CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
InChI Key
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78600-VAR:
78600-25G:
78600-BULK:
78600-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)