Merck
778508
Sigma-Aldrich
4-ヘキシルフェノール
≥98.0% (HPLC)
別名:
1-(4-ヒドロキシフェニル)ヘキサン, p-n-ヘキシルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O
CAS番号:
分子量:
178.27
Beilstein:
387122
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
mp
23-32 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H18O/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(13)10-8-11/h7-10,13H,2-6H2,1H3
InChI Key
SZWBRVPZWJYIHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
778508-BULK:
778508-VAR:
778508-5G:
778508-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marta Pastor-Belda et al.
Food chemistry, 221, 76-81 (2016-12-17)
Magnetic solid phase extraction (MSPE) with cobalt ferrite nanoparticles coated with oleic acid is described for the determination of alkylphenols (APs), 4-tert-butylphenol (TBP), 4-pentylphenol (PP), 4-hexylphenol (HP), 4-tert-octylphenol (TOP), 4-n-octylphenol (OP) and 4-nonylphenol (NP) in baby foods using gas chromatography