Merck
776491
Sigma-Aldrich
1H,1H-ペルフルオロオクチル メタクリラート
contains MEHQ as inhibitor, 96%
別名:
1,1-Dihydroperfluorooctyl methacrylate, 1H,1H-Pentadecafluorooctyl methacrylate, 1H,H-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, Methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, Nyebar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7F15O2
CAS番号:
分子量:
468.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
含みます
MEHQ as inhibitor
密度
1.574 g/mL at 25 °C
官能基
ester
fluoro
methacrylate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F15O2/c1-4(2)5(28)29-3-6(13,14)7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)27/h1,3H2,2H3
InChI Key
RUEKTOVLVIXOHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.9 °F
引火点(℃)
108.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
776491-5G:
776491-25G:
776491-BULK:
776491-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)