Merck
776416
Sigma-Aldrich
4-tert-Octylphenol-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C8H22O
分子量:
212.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChI Key
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
776416-VAR:
776416-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhonghui Chen et al.
Aging, 12(21), 21971-21991 (2020-11-08)
The purpose of this study was to identify a specific circular RNA and to investigate its regulatory mechanism in intervertebral disc degeneration (IDD). CircGLCE was selected after microarray analyses and was further analysed by RT-qPCR and FISH. CircGLCE was found