Merck
776335
Sigma-Aldrich
1-Decyl-1-methylpyrrolidinium-d32 bromide
95 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D32NBr
分子量:
338.52
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+32
SMILES記法
[2H]C1([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H].[Br-]
InChI
1S/C15H32N.BrH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16(2)14-11-12-15-16;/h3-15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
InChI Key
GRYUTIMMBUNCIW-QWFRDGOLSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)