Merck
773948
Sigma-Aldrich
リン酸ストロンチウム
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
別名:
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sr3(PO4)2
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
粒径
-200 mesh
mp
>380 °C
SMILES記法
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
InChI Key
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
アプリケーション
Sr3(PO4)2 is a promising phosphor host material; showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773948-25G:
773948-BULK:
773948-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)