Merck
77283
Sigma-Aldrich
ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸 溶液
~40% in H2O (T)
別名:
PFOS, パーフルオロオクタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7SO3H
CAS番号:
分子量:
500.13
Beilstein:
1813859
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
~40% in H2O (T)
官能基
fluoro
sulfonic acid
SMILES記法
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H,26,27,28)
InChI Key
YFSUTJLHUFNCNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸溶液は、触媒として以下の用途に使用できます:
  • フルオラス溶媒中の希土類(III)パーフルオロオクタンスルホン酸の存在下における、フリーデル・クラフツ アシル化反応によるさまざまな不活性ベンゼンのベンゾイル化.
  • イッテルビウム・パーフルオロオクタンスルホン酸とフルオラス溶媒の存在下における、ジニトロベンゼン合成のための芳香族化合物のジニトロ化.
  • カルバミン酸β-アリールエチルとアルデヒドのピクテ・スペングラー反応による、テトラヒドロイソキノリン誘導体の合成
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77283-50ML:
77283-BULK:
77283-10ML:
77283-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rare earth (III) perfluorooctane sulfonates and perfluorooctanesulfonic acid in fluorous solvents: Novel and recyclable catalytic systems for Friedel-Crafts acylation of unactivated benzenes
Yi W, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 126, 1191-1195 (2005)
Highly efficient dinitration of aromatic compounds in fluorous media using ytterbium perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanesulfonic acid as catalysts
Yi W, et al.
Synthetic Communications, 36, 2957-2961 (2006)
Pictet-Spengler reactions catalyzed by Bronsted acid-surfactant-combined catalyst in water or aqueous media
Saito A, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 835-839 (2007)
Michio Murakami et al.
Chemosphere, 93(1), 140-145 (2013-06-12)
The formation of perfluorinated surfactants (PFSs) from their precursors in waters is of concern. In this study, the formation of PFSs through biodegradation of precursors was measured in incubation tests. Indigenous microorganisms in groundwater were able to biodegrade perfluorooctane sulfonamide
Shahid Ullah et al.
Environment international, 65, 63-72 (2014-01-29)
A method was developed for simultaneous analysis of perfluoroalkane sulfonic acids (PFSAs) and their sulfonamide-based precursors (perfluoroalkane sulfonamidoacetic acids (FASAAs), sulfonamides (FASAs), and sulfonamidoethanols (FASEs)) in fish muscle. Extraction was performed with acetonitrile followed by a clean-up and fractionation step