Merck
772445
Sigma-Aldrich
Fmoc- Ser [GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
95%, for peptide synthesis
別名:
N-α-Fmoc-O-β-(2-アセトアミド-2-デオキシ-3,4,6-トリ-O-アセチル-α-D-ガラクトピラノシル)-L-セリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H36N2O13
CAS番号:
分子量:
656.63
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc- Ser [GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O[C@@H]([C@H](COC(C)=O)O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1OC[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)=O
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26-,27+,28-,29+,31-/m0/s1
InChI Key
ORICVOOXZDVFIP-MIOLQQMZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772445-BULK:
772445-25MG:
772445-VAR:
772445-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)