Merck
772429
Sigma-Aldrich
α-Stn-Ser-ONa sodium salt
90%
別名:
O-[2-(Acetylamino)-6-O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H35N3Na2O16
分子量:
643.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +62.0°, c = 0.2% in water
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](CO[C@]2(C([O-])=O)C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@]([C@H](O)[C@H](O)CO)([H])O2)O[C@H](OC[C@@H](C([O-])=O)N)[C@H](NC(C)=O)[C@H]1O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C22H37N3O16.2Na/c1-7(27)24-13-10(29)3-22(21(36)37,41-18(13)15(31)11(30)4-26)39-6-12-16(32)17(33)14(25-8(2)28)20(40-12)38-5-9(23)19(34)35;;/h9-18,20,26,29-33H,3-6,23H2,1-2H3,(H,24,27)(H,25,28)(H,34,35)(H,36,37);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,20-,22+;;/m0../s1
InChI Key
HMONFCBAWSIFQQ-HKDDIGLCSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772429-25MG:
772429-VAR:
772429-5MG:
772429-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)