Merck
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
別名:
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O6
CAS番号:
分子量:
220.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
94-100 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
InChI Key
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772208-BULK:
772208-VAR:
772208-2.5G:
772208-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
772208-2.5G4061833332467
772208-500MG4061833231395