771066
tert-Butyl 2-(4-{[4-(3-azidopropoxy)phenyl]azo}benzamido)ethylcarbamate
95%
別名:
N-[2-(4-{2-[4-(3-Azidopropoxy)phenyl]diazenyl}benzoyl)amino]ethylcarbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: linker
mp
173-178 °C
官能基
Boc
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NCCNC(OC(C)(C)C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(OCCCN=[N+]=[N-])C=C2)C=C1
InChI
1S/C23H29N7O4/c1-23(2,3)34-22(32)26-15-14-25-21(31)17-5-7-18(8-6-17)28-29-19-9-11-20(12-10-19)33-16-4-13-27-30-24/h5-12H,4,13-16H2,1-3H3,(H,25,31)(H,26,32)/b29-28+
InChI Key
IEGYTTZAHJJGLG-ZQHSETAFSA-N
アプリケーション
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications. Boc group on the primary amine can be removed under acidic conditions (MeOH, CH3COCl, 0 degrees C to RT, Et2O, 1 h). The azide can be reacted with a terminal alkyne or cyclooctyne derivative via the 1,3 dipolar cycloaddition click chemistry reaction.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771066-BULK:
771066-25MG:
771066-VAR:
771066-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック