Merck
769819
Sigma-Aldrich
Resomer® RG 753 H、ポリ(D,L-ラクチド-co-グリコリド)
acid terminated
別名:
Resomer® RG 753 H、PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mH
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
amorphous
原料比
lactide:glycolide 75:25
粘度
0.32-0.44 dL/g
転移温度
Tg 44-55 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI Key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生分解性・生体適合性の脂肪族ポリエステルであるレゾマー®RG 753 H, ポリ(D,L-乳酸-co-グリコリド)は、ナノ粒子およびマイクロ粒子の開発に使用できます。薬物および遺伝子の送達に使える可能性がある医薬品ポリマーです。組織工学で使用できる3次元多孔質足場を形成します。
法的情報
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
769819-1G:
769819-BULK:
769819-VAR:
769819-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.