Merck
764795
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
44CaCl2
CAS番号:
分子量:
114.86
UNSPSCコード:
12352302
同位体純度
97 atom % (44Ca)
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl[44Ca]Cl
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
764795-BULK:
764795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)