アッセイ
95%
形状
solid
特徴
generation 2
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
152-163 °C (decomposition)
官能基
phosphine
SMILES記法
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3cccc(N(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C28H41N2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
DHXLRDVUKOAYPC-UHFFFAOYSA-M
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763012-VAR:
763012-100MG:
763012-500MG:
763012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)