アッセイ
95%
形状
solid
mp
145-150 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
InChI Key
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
適用法令
Jan Code
761915-VAR:
761915-1G:
761915-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)