Merck
761044
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide-d4
98 atom % D, 90% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2D4ClO3P
分子量:
146.50
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
90% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])OP(O1)(Cl)=O
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
SBMUNILHNJLMBF-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
761044-BULK:
761044-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)