Merck
759724
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
97%
別名:
5-Chloro-3-iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-3-iodosalicylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClIO2
CAS番号:
分子量:
282.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
87-92 °C
SMILES記法
Oc1c(I)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI Key
QNSRWUDUYCZRQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
759724-VAR:
759724-1G:4548174000571
759724-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)