Merck
759481
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho(choline-d13)
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36D13H59NO8P
CAS番号:
分子量:
691.01
UNSPSCコード:
51191904
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+13
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H+])([2H])[2H])OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H73NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3,(H,40,41)/q+2/p-1/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
InChI Key
OEQLGOUUUZOSIO-ABPAQVLFSA-M
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759481-VAR:
759481-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)