Merck
75940
Sigma-Aldrich
2-Oxooctanoic acid
≥99.0% (T)
別名:
α-Ketooctanoic acid, 2-Oxocaprylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COCOOH
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
1757862
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
flakes
bp
82 °C/0.05 mmHg
mp
33-36 °C
官能基
carboxylic acid
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75940-1G:
75940-5G:
75940-BULK:
75940-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Huifang Xu et al.
Journal of colloid and interface science, 509, 265-274 (2017-09-16)
Single-tailed short-chain alkyl keto-acids/salts, a class of fatty acid/salt derivatives, such as sodium 2-ketooctanate (KOCOONa), are a kind of weakly acid/salt type amphiphiles and plausible prebiotic molecules, and the current understanding of their aggregation behavior in aqueous solutions is still
Sarah A Almahboub et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(2), 789-799 (2017-11-28)
Terminal modification of peptides is frequently used to improve their hydrophobicity. While N-terminal modification with fatty acids (lipidation) has been reported previously, C-terminal lipidation is limited as it requires the use of linkers. Here we report the use of a