Merck
757187
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12Br2
CAS番号:
分子量:
352.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
177-181 °C
SMILES記法
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
InChI Key
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This material is a precursor to a number of organic semiconducting polymers for OPV as well as a variety of hole transport for OLED devices.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757187-BULK:
757187-VAR:
757187-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)