Merck
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9IO2
CAS番号:
分子量:
288.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
145-150 °C
官能基
iodo
ketone
SMILES記法
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757039-VAR:
757039-BULK:
757039-1G:4548174000526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)