Merck
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
別名:
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3
CAS番号:
分子量:
111.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.542
密度
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
InChI Key
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
755222-VAR:
755222-1G:
755222-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)