Merck
749982
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N,2,3,3-d3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
(R)-2-Amino3-mercaptopropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS13CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
128.15
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+7
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S[13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-UXVMDEDXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
749982-BULK:
749982-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)