Merck
748986
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-(phenyl-18O)
97 atom % 18O, 97% (CP)
別名:
trans-4-Hydroxycinnamic acid-(phenyl-18O)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H818OO2
分子量:
166.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % 18O
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
214 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(/C=C/C1=CC=C([18OH])C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i10+2
InChI Key
NGSWKAQJJWESNS-SIPYLNGTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
748986-BULK:
748986-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)