Merck
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
別名:
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.617
密度
1.098 at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChI Key
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
748285-1G:
748285-BULK:
748285-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)