Merck
744778
Sigma-Aldrich
Glass microreactor HTM V-type S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.22
詳細
  • Borosilicate glass.
  • Dimensions 89 x 53 mm
  • Basic design element ST, Reagents: A1, A2, product: P, Parallel Channel Tempering WÜ
  • Connection: glass internal screw 1/4" UNF 28
  • Heat exchanger (WÜ) connections: hollow screws
  • Internal volume: 0,1 ml,
  • Permitted particle size : 150 μm,
  • Flow rate of water by 2(6) bar: not yet analyzed.
  • Max pressure: 10 bar
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)