Merck
74272
Sigma-Aldrich
cis-[4-(Boc-アミノ)シクロヘキシル]酢酸
≥98.0% (TLC)
別名:
cis-4-(Boc-アミノ)シクロヘキサン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23NO4
CAS番号:
分子量:
257.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-4-9(5-7-10)8-11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+
InChI Key
IHXBNSUFUFFBRL-AOOOYVTPSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74272-BULK-F:
74272-VAR-F:
74272-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)