About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16BNO2
分子量:
193.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
95.0%
フォーム
solid
mp
211-236 °C
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741809-5G:
741809-1G:
741809-BULK:
741809-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)