Merck
741086
Sigma-Aldrich
グリセリル 1-オレアート-13C18-2,3-ジオレアート
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
トリオレイン-(1-オレアート-13C18)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C18C39H104O6
分子量:
903.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.93 g/mL (lit.)
質量シフト
M+18
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,4+1,7+1,10+1,13+1,16+1,19+1,22+1,25+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-UMEQFEBFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
626.0 °F - closed cup
引火点(℃)
330.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
741086-VAR:
741086-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.