Merck
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-トリフルオロ酪酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5F3O2
CAS番号:
分子量:
142.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.351
mp
25-31 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.0 °F
引火点(℃)
96.1 °C
適用法令
Jan Code
740721-BULK:
740721-5G:
740721-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)