Merck
740195
Sigma-Aldrich
25-ヒドロキシビタミンD2(6,19,19-d3) 溶液
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
別名:
25-ヒドロキシエルゴカルシフェロール (6,19,19-d3) 溶液, 25-ヒドロキシカルシフェロール (6,19,19-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28D3H41O2
CAS番号:
分子量:
415.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
50 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
mp
-144.0 °C
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI Key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.5}
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740195-1ML:
740195-VAR:
740195-BULK:
740195-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)