Merck
740136
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxycoumarin
97%
別名:
4,7-Dihydroxychromen-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O4
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
275-280 °C
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2C(O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-1-2-6-7(11)4-9(12)13-8(6)3-5/h1-4,10-11H
InChI Key
CYSRKZFPSNZSCS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740136-1G:
740136-BULK:
740136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ilkay Erdogan Orhan et al.
Bioorganic chemistry, 84, 355-362 (2018-12-12)
Coumarins of synthetic or natural origins are an important chemical class exerting diverse pharmacological activities. In the present study, 26 novel O-alkylcoumarin derivatives were synthesized and have been tested at 100 µM for their in vitro inhibitory potential against acetylcholinesterase (AChE)
C Preston Pugh et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 564, 244-253 (2014-12-03)
The widely used anticoagulant Coumadin (R/S-warfarin) undergoes oxidation by cytochromes P450 into hydroxywarfarins that subsequently become conjugated for excretion in urine. Hydroxywarfarins may modulate warfarin metabolism transcriptionally or through direct inhibition of cytochromes P450 and thus, UGT action toward hydroxywarfarin