Merck
739693
Sigma-Aldrich
オレイン酸カリウム-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
オレイン酸-1,2,3,7,8-13C5 カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213CO2K
分子量:
325.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1;
InChI Key
MLICVSDCCDDWMD-IWYAKVAXSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739693-VAR:
739693-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.